推荐产品
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
bp
21 °C (lit.)
mp
-125 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
儲存溫度
−20°C
−20°C
SMILES 字串
[H][13C](C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i2+1
InChI 密鑰
IKHGUXGNUITLKF-VQEHIDDOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-38.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-38.89 °C - closed cup