Merck
603635
Sigma-Aldrich
1,7-庚二醇-2,4,6-13C3
99 atom % 13C
别名:
七亚甲基二醇-2,4,6-13C3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH213CH2CH213CH2CH213CH2CH2OH
分子量:
135.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
liquid
bp
259 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
OC[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]CO
InChI
1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2/i1+1,4+1,5+1
InChI 密鑰
SXCBDZAEHILGLM-GEWHOUHMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)