Merck
602795
Sigma-Aldrich
氧气-17O2
40 atom % 17O
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
17O2
CAS号:
分子量:
34.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
同位素純度
40 atom % 17O
形狀
gas
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
InChI 密鑰
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame over circleGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)