Merck
602647
Sigma-Aldrich
利太林酸
99% (CP)
别名:
a-Phenyl-2-piperidineacetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H17NO2
CAS号:
分子量:
219.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
品質等級
化驗
99% (CP)
SMILES 字串
OC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO2/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16)
InChI 密鑰
INGSNVSERUZOAK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)