Merck
600156
Sigma-Aldrich
甲烷-13C
30 atom % 13C
别名:
13C Labeled methane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH4
CAS号:
分子量:
17.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
蒸汽密度
0.55 (vs air)
同位素純度
30 atom % 13C
分子量
16.34 by atom % calculation (30 atom % 13C)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
InChI 密鑰
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-306.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-188 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)