Merck
595535
Sigma-Aldrich
2-噻吩丙酸
98%
别名:
3-(2-噻吩基)丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O2S
CAS号:
分子量:
156.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
46-49 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)CCc1cccs1
InChI
1S/C7H8O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,8,9)
InChI 密鑰
MJPVYTKZYZPIQA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)