Merck
595489
Sigma-Aldrich
碘乙酸-13C2
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
I13CH213CO2H
分子量:
187.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
技術
protein expression: suitable
mp
77-79 °C (lit.)
質量偏移
M+2
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[13C](=O)[13CH2]I
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
InChI 密鑰
JDNTWHVOXJZDSN-ZDOIIHCHSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)