Merck
595152
Sigma-Aldrich
2-溴-2′,4′-二氟苯乙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H3(F2)COCH2Br
分子量:
235.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
31-35 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
ketone
SMILES 字串
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
InChI 密鑰
CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
595152-1G4061825591957
595152-5G4061832644035