Merck
594059
Sigma-Aldrich
2,6-二氯吡啶 N-氧化物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3Cl2NO
CAS号:
分子量:
163.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
mp
138-142 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
[O-][n+]1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
InChI 密鑰
RFOMGVDPYLWLOC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)