Merck
593028
Sigma-Aldrich
反式-4-辛烯
98%
别名:
δ-trans-Octene, (4E)-4-Octene, (E)-4-Octene, trans-1,2-Dipropylethene, trans-1,2-Dipropylethylene, trans-n-4-Octene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CH=CHCH2CH2CH3
CAS号:
分子量:
112.21
Beilstein:
1719104
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
98%
品質等級
化驗
98%
折射率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
密度
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(CCC)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
InChI 密鑰
IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
69.8 °F - closed cup
閃點(°C)
21 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)