Merck
590959
Sigma-Aldrich
乙烯基-13C2 溴化物
gas, 99 atom % 13C
别名:
溴乙烯-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H213C13CHBr
分子量:
108.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
gas
bp
16 °C/750 mmHg (lit.)
mp
-139 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
Br[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1+1,2+1
InChI 密鑰
INLLPKCGLOXCIV-ZDOIIHCHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)