Merck
589357
Sigma-Aldrich
DL-赖氨酸-6-13C 二盐酸盐
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2N13CH2(CH2)3CH(NH2)CO2H · 2HCl
分子量:
220.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
mp
190 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
Cl.Cl.N[13CH2]CCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i4+1;;
InChI 密鑰
JBBURJFZIMRPCZ-KBPZJAOKSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)