Merck
589233
Sigma-Aldrich
Boc-L-亮氨酸-2-13C,15N 一水合物
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
别名:
N-(t叔丁氧羰基)-L-亮氨酸-2-13C,15N 一水合物, L-亮氨酸-2-13C,15N, N-t-Boc 衍生物 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH213CH(15NH-Boc)CO2H · H2O
分子量:
251.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -25°, c = 2 in acetic acid
mp
85-87 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.CC(C)C[13C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i8+1,12+1;
InChI 密鑰
URQQEIOTRWJXBA-QPNXREQUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3