Merck
587990
Sigma-Aldrich
2,6-二乙基苯胺-15N
98 atom % 15N
别名:
2,6-diethyl-Benzenamine-15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2C6H315NH2
分子量:
150.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
bp
243 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCc1cccc(CC)c1[15NH2]
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3/i11+1
InChI 密鑰
FOYHNROGBXVLLX-KHWBWMQUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
239.0 °F - closed cup
閃點(°C)
115 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)