Merck
587737
Sigma-Aldrich
Boc-甘氨酸-13C2,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
别名:
N-(叔丁氧羰基)甘氨酸-13C2,15N, 甘氨酸-13C2,15N, N-t-Boc 衍生物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Boc-15NH13CH213CO2H
分子量:
178.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
質量偏移
M+3
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4+1,5+1,8+1
InChI 密鑰
VRPJIFMKZZEXLR-LGMPQVEQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)