Merck
586811
Sigma-Aldrich
1-(3-氨基苯基)乙炔-2-13C
99 atom % 13C
别名:
3-(ethynyl-2)Benzenamine-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC7H7N
分子量:
118.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
bp
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
Nc1cccc(c1)C#[13CH]
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2/i1+1
InChI 密鑰
NNKQLUVBPJEUOR-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
138.2 °F - closed cup
閃點(°C)
59 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)