Merck
578126
Sigma-Aldrich
Acetamide-2,2,2-d3
99 atom % D
别名:
2,2,2-Trideuterioacetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CONH2
CAS号:
分子量:
62.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3
InChI 密鑰
DLFVBJFMPXGRIB-FIBGUPNXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)