Merck
576786
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-溴-4-甲基吡啶
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7BrN2
CAS号:
分子量:
187.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
mp
148-151 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
Cc1cc(N)ncc1Br
InChI
1S/C6H7BrN2/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI 密鑰
JDNCMHOKWINDKI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)