Merck
572535
Sigma-Aldrich
1,2-二硬脂酸酯-3-辛酸甘油酯-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
别名:
1,2-二(十八酸酯)-3-辛酸甘油酯-1-13C, 1,2-二硬脂酰-3-辛酰-1-13C-rac-甘油
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC46H90O6
分子量:
752.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥99% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-37-40-46(49)52-43-44(42-51-45(48)39-36-33-12-9-6-3)53-47(50)41-38-35-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3/i45+1
InChI 密鑰
UOLYQWJYDWFXFZ-LCSWIJNDSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)