About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3Cl2NO
CAS号:
分子量:
176.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
solid
mp
75-79 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
SMILES 字串
[H]C(=O)c1c(Cl)cncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-1-9-2-6(8)4(5)3-10/h1-3H
InChI 密鑰
RBFNWOINNIOZKR-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3