Merck
571466
Sigma-Aldrich
4-(2-羟乙基)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环
89%
别名:
2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14O3
CAS号:
分子量:
146.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
89%
折射率
n20/D 1.4400 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
密度
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
ketal
SMILES 字串
CC1(C)OCC(CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
YYEZYENJAMOWHW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)