Merck
570435
Sigma-Aldrich
聚[(甲基丙烯酸甲酯)-co-(分散红 1 甲基丙烯酸酯)]
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C5H8O2)m(C20H22N4O4)n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
solid
轉變溫度
Tm (DSC) 108 °C (onset)
溶解度
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
490 nm
一般說明
发色单体占 ~15%(摩尔百分比)。
應用
非线性光学聚合物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)