566713
2,5-双(辛氧基)对苯二甲醛
98%
别名:
2,5-Bis(octyloxy)benzene-1,4-dialdehyde, 2,5-Bis(octyloxy)terephthalaldehyde, 2,5-Dioctyloxybenzene-1,4-dicarboxaldehyde, 2,5-Dioctyloxyterephthalaldehyde
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)7O]2C6H2(CHO)2
CAS号:
分子量:
390.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
化驗
98%
mp
76-79 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cc(OCCCCCCCC)c(cc1OCCCCCCCC)C([H])=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-22(20-26)24(18-21(23)19-25)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
HBPJKNOOUOGSOG-UHFFFAOYSA-N
應用
用于制备 CN-PPV 发光聚合物的单体前体。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3