Merck
564796
Sigma-Aldrich
苯酚,聚合物键合型
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352128
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標籤範圍
0.5-1.5 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)