Merck
560251
Sigma-Aldrich
3-(4-氨基苯基)丙酸
97%
别名:
4-氨基氢化肉桂酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H4CH2CH2CO2H
CAS号:
分子量:
165.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
133-137 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Nc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6,10H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
WXOHKMNWMKZMND-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)