Merck
555088
Sigma-Aldrich
1,1′-双(苯基膦基)二茂铁
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H20FeP2
分子量:
402.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
121-125 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)Pc2ccccc2.[CH]3[CH][CH][C]([CH]3)Pc4ccccc4
InChI
1S/2C11H10P.Fe/c2*1-2-6-10(7-3-1)12-11-8-4-5-9-11;/h2*1-9,12H;
InChI 密鑰
AWUKJQTXZWTWNH-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Synthesis of gold phosphido complexes
  • Asymmetric alkylation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)