Merck
551260
Sigma-Aldrich
1-苯基-5-吡唑啉酮-3-羧酸
别名:
1-Phenyl-3-carboxy-5-pyrazolone, 3-Carboxy-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8N2O3
CAS号:
分子量:
204.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
mp
237 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)C1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O3/c13-9-6-8(10(14)15)11-12(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
IMZSHPUSPMOODC-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant involved in synthesis of:
  • Pyrazolone derivatives for antiprion activity via heterocyclocondensation
  • Heterocyclic thiazolidinone and azetidinone compound for antibacterial studies
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3