About This Item
线性分子式:
Cu(C9H6NO)2
CAS号:
分子量:
351.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
化驗
98%
形狀
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Cu++].[O-]c1cccc2cccnc12.[O-]c3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.Cu/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h2*1-6,11H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
YXLXNENXOJSQEI-UHFFFAOYSA-L
水污染物質分類(WGK)
WGK 3