Merck
547247
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-哌啶乙醇
97%
别名:
N-(叔丁氧羰基)-4-哌啶乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H23NO3
CAS号:
分子量:
229.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4730 (lit.)
bp
120-150 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CCO)CC1
InChI
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-10(5-8-13)6-9-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
InChI 密鑰
YBNJZIDYXCGAPX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)