Merck
546887
Sigma-Aldrich
2-氨基-6-硫氰基苯并噻唑
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5N3S2
CAS号:
分子量:
207.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
mp
194-197 °C (lit.)
官能基
thiocyanate
thioether
SMILES 字串
Nc1nc2ccc(SC#N)cc2s1
InChI
1S/C8H5N3S2/c9-4-12-5-1-2-6-7(3-5)13-8(10)11-6/h1-3H,(H2,10,11)
InChI 密鑰
FVNSRFMQXKMHTQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)