Merck
546879
Sigma-Aldrich
2-[4-(2-氰乙基硫代)甲基]噻唑基胍
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11N5S2
CAS号:
分子量:
241.34
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
128-132 °C (lit.)
官能基
amine
nitrile
thioether
SMILES 字串
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC#N)cs1
InChI
1S/C8H11N5S2/c9-2-1-3-14-4-6-5-15-8(12-6)13-7(10)11/h5H,1,3-4H2,(H4,10,11,12,13)
InChI 密鑰
FSKYYRZENXOYAP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)