Merck
541567
Sigma-Aldrich
5-(氯甲基)-2-糠酸甲酯
97%
别名:
5-(氯甲基)2-呋喃甲酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7ClO3
CAS号:
分子量:
174.58
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
32-36 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(CCl)o1
InChI
1S/C7H7ClO3/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3H,4H2,1H3
InChI 密鑰
PWXMEBZOKUPCST-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and Reactions of Substituted 3-amino-2-furyl (aryl)-thieno [2, 3-b] pyridines.
Kaigorodova YA, et al.
Molecules (Basel), 5(10), 1085-1093 (2000)