Merck
537276
Sigma-Aldrich
聚合物键合型 4-(苄氧基)氯苄
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
[4-(氯甲基)苯氧基甲基]聚苯乙烯交联二乙烯苯, 氯化王氏树脂, 聚合物键合型苄氧基氯苄
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352128
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
0.5-1.5 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
官能基
alcohol
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClCc3ccc(OCc4ccccc4)cc3
InChI 密鑰
YHHMDQVMLAVWTB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)