主要文件
536970
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer solution
50% C₁₂, generation 4, ethylenediamine core, 10 wt. % in methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C1390H2784N250O188
分子量:
26010.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
PAMAM-50% C12 树枝状聚合物,乙二胺核,4 代 溶液, 10 wt. % in methanol
描述
50% amino and 50% [N-(2-hydroxydodecyl)] surface groups
形狀
solution
分子量
generation 4
特點
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
10 wt. % in methanol
號表面基團
64
折射率
n20/D 1.345
密度
0.8 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
外觀
含有大约32 个伯氨基表面基团和 32 个 (FlN-(2-羟基十二烷基) 表面基团
法律資訊
Dendritech®, Inc. 制造
使用及制造受 Dow Chemical Company 拥有的专利所保护。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)