About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9ClO3Zn
CAS号:
分子量:
254.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.952 g/mL at 25 °C
官能基
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1ccc(C[Zn]Cl)o1
InChI
1S/C8H9O3.ClH.Zn/c1-3-10-8(9)7-5-4-6(2)11-7;;/h4-5H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
PJHDOQKNORSQBF-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品。®Rieke Metals, Inc. 的注册商标。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.0 °F - closed cup - Solvent
閃點(°C)
-17.2 °C - closed cup - Solvent