Merck
53262
Sigma-Aldrich
三叔丁基硅烷
≥97.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H16Si
CAS号:
分子量:
116.28
Beilstein:
1731336
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0%
折射率
n20/D 1.414
密度
0.721 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCC[SiH3]
InChI
1S/C6H16Si/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1,7H3
InChI 密鑰
QGGUMTNPIYCTSF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Tang Dang et al.
Biosensors & bioelectronics, 142, 111494-111494 (2019-07-19)
Almost no analytical assays, either colorimetric or fluorescence assays, for generic microplate readers is capable of dynamic measurements of protein-protein binding or the quantification of kinetic association and dissociation constants of protein interactions. On the other hand, protein binding kinetics