Merck
532371
Sigma-Aldrich
羧基聚苯乙烯
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
標籤範圍
0.5-1.5 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)