Merck
531901
Sigma-Aldrich
7-氯-6-氟-1-环丙基-1,4-二氢-4-氧-3-喹啉羧酸
96%
别名:
Q-酸, 氟喹诺酮酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H9ClFNO3
CAS号:
分子量:
281.67
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
mp
242-245 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C13H9ClFNO3/c14-9-4-11-7(3-10(9)15)12(17)8(13(18)19)5-16(11)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,18,19)
InChI 密鑰
ISPVACVJFUIDPD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, also known as fluoroquinolonic acid, can be prepared from ethyl 2,4-dichloro-5-fluorobenzoylacetate. It is formed as an intermediate during the synthesis of ciprofloxacin hydrochloride, a fluorinated quinolone antibacterial drug.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid.
Song J, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(4), o503-o504 (2004)