Merck
528137
Sigma-Aldrich
1,5-二甲基-1,2,3,4-四氢萘
别名:
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-dimethylnaphthalene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16
CAS号:
分子量:
160.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
品質等級
bp
245-249 °C (lit.)
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CCCc2c(C)cccc12
InChI
1S/C12H16/c1-9-5-3-8-12-10(2)6-4-7-11(9)12/h3,5,8,10H,4,6-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
BMADLDGHUBLVMQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1,5-Dimethyltetralin can be prepared from 5-(o-tolyl)-pent-1-ene and 5-(o-tolyl)-pent-2-ene.
應用
1,5-Dimethyltetralin (1,5-DMT) may be employed as a precursor for the preparation of 2,6-naphthalenedicarboxylic acid.
Reactant acting as a hydrogen donor for the conversion of 1-tetralone over HY zeolite
法律資訊
BP Amoco 产品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cycloisomerization of 5-(o-tolyl)-pentene over modified zeolite BEA.
Choo DH, et al.
J. Catal., 207(2), 183-193 (2002)