Merck
526320
Sigma-Aldrich
聚己内酯- 嵌段 - 聚四氢呋喃- 嵌段 - 聚己内酯
别名:
Polymeg, 聚 THF, 聚四亚甲基醚乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO[(CH2)5CO2]x [(CH2)4O]y[CO(CH2)5O]zH
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~2,000
品質等級
mp
30-33 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
1.3
SMILES 字串
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI 密鑰
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)