Merck
522686
Sigma-Aldrich
三氯氨络铂(II)酸钾
99.9% trace metals basis
别名:
Magnus red anion salt, Potassium trichloroammineplatinate(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KPt(NH3)Cl3
CAS号:
分子量:
357.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
品質等級
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
255 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
N.[K+].Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.K.H3N.Pt/h3*1H;;1H3;/q;;;+1;;+2/p-3
InChI 密鑰
PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)