Merck
518824
Sigma-Aldrich
N-甲基二丙胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2)2NCH3
CAS号:
分子量:
115.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
密度
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CCCN(C)CCC
InChI
1S/C7H17N/c1-4-6-8(3)7-5-2/h4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
UVBMZKBIZUWTLV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
38.0 °F - closed cup
閃點(°C)
3.33 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Design and evaluation of switchable-hydrophilicity solvents.
Vanderveen JR, et al.
Green Chemistry, 16(3), 1187-1197 (2014)