Merck
515051
Sigma-Aldrich
乙醇钾 溶液
24 wt. % in ethanol
别名:
Potassium ethanolate, Potassium ethylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KOC2H5
CAS号:
分子量:
84.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
24 wt. % in ethanol
折射率
n20/D 1.39
密度
0.894 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[K+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
70.0 °F - closed cup
閃點(°C)
21.1 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)