Merck
514071
Sigma-Aldrich
酒石酸铜(II) 水合物
99.9% trace metals basis
别名:
酒石酸铜 水合物, 酒石酸铜盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH(OH)CO2]2Cu·xH2O
分子量:
211.62 (anhydrous basis)
Beilstein:
4166088
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
99.9% trace metals basis
形狀:
solid
品質等級
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
solid
雜質
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
~275 °C (dec.) (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O.[Cu++].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.Cu.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+2;/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
InChI 密鑰
MAUZTCHAIPUZJB-OLXYHTOASA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
酒石酸铜可以用作通过乙炔聚合制备螺旋聚乙炔纤维的催化剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Symmetric and helical growth of polyacetylene fibers over a single copper crystal derived from copper tartrate decomposition.
Qin Y, et al.
Organic Letters, 4(18), 3123-3125 (2002)