主要文件
4P101D
Sigma-Aldrich
4-Point Probing Chip
4P101D
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NC.13
材料
gold/chromium electrode (Au/Cr)
描述
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
特點
point style 4 pt probe
BN/SiO2 coating
包裝
pkg of 16 diced devices
製造商/商標名
4P101D
die thickness
525 μm , silicon
電極尺寸
10 nm , chrome
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)