Merck
498777
Sigma-Aldrich
α-甲基苯甲基溴化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(CH3)ZnBr
CAS号:
分子量:
250.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
密度
0.965 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC([Zn]Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9.BrH.Zn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h2-7H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
NGNKVUPYJMWMBZ-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品,®Rieke Metals, Inc. 的注册商标。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)