Merck
496847
Sigma-Aldrich
四氢呋喃-3-羧醛 溶液
50 wt. % in H2O, 98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8O2
CAS号:
分子量:
100.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
濃度
50 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.416
bp
99 °C
密度
1.106 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
ether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=CC1CCOC1
InChI
1S/C5H8O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h3,5H,1-2,4H2
InChI 密鑰
GSUBXIVOZXWGKF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
该产品为 50 wt.% 四氢呋喃-3-甲醛水溶液。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.4 °F - closed cup
閃點(°C)
88 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1