Merck
495956
Sigma-Aldrich
反式-3-(叔丁基二甲基硅氧基)-N,N-二甲基-1,3-丁二烯-1-胺
90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CSi(CH3)2OC(=CH2)CH=CHN(CH3)2
分子量:
227.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
90%
折射率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])C(=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H25NOSi/c1-11(9-10-13(5)6)14-15(7,8)12(2,3)4/h9-10H,1H2,2-8H3/b10-9+
InChI 密鑰
NSCKABIMFIKUEF-MDZDMXLPSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.4 °F - closed cup
閃點(°C)
93 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Preparation and Diels-Alder Reactivity of 1-Amino-3-siloxy-1,3-butadienes.
Kozmin SA and Rawal VH.
The Journal of Organic Chemistry, 62(16), 5252-5253 (1997)