化驗
98%
折射率
n20/D 1.551 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES 字串
Cc1ccc(C=O)cc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)5-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
POQJHLBMLVTHAU-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
3,4-二甲基苯甲醛 (3,4-DMB) 是一种苯甲醛衍生物。为三甲苯的 OH 自由基引发氧化降解产物。3,4-DMB 与 OH 自由基气相反应的速率系数为 24.6±4.0 × 10 -12 cm 3 分子 -1 s -1 。本文报道了基于 FT-IR、FT-Raman 和密度泛函理论 (DFT) 从头计算的 3,4-DMB 的振动分析。它是在使用 ZSM(沸石 Socony Mobil)-5 基催化剂将糠醛转化为汽油系列燃料的过程中作为中间体形成的。
應用
3,4-二甲基苯甲醛可用于合成 3,4-二甲基甲卡西酮 (DMMC) 和 3,4-二甲基-二亚苄基山梨醇。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Vibrational spectroscopy investigation using ab initio and density functional theory analysis on the structure of 3, 4-dimethylbenzaldehyde.
Sundaraganesan N, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 68(3), 680-687 (2007)
Catalytic fast pyrolysis of furfural over H-ZSM-5 and Zn/H-ZSM-5 catalysts.
Fanchiang WL and Lin YC.
Applied Catalysis A: General, 419, 102-110 (2012)
Synthesis of 3,4-Dimethyl-dibenzylidene Sorbitol at Room Temperature.
Yin ZY, et al.
Huaxue Shiji, 47(3), 174-174 (2006)
Urinary excretion and metabolism of the newly encountered designer drug 3,4-dimethylmethcathinone in humans.
Shima N, et al.
Forensic Toxicology, 31(1), 101-112 (2013)
Rate coefficients for the gas-phase reaction of hydroxyl radicals with the dimethylbenzaldehydes.
Clifford GM and Wenger JC.
International Journal of Chemical Kinetics, 38(9), 563-569 (2006)