Merck
493244
Sigma-Aldrich
异氰酸苯酯-d5
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D5NCO
CAS号:
分子量:
124.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
技術
protein expression: suitable
折射率
n20/D 1.535 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
密度
1.142 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(N=C=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI 密鑰
DGTNSSLYPYDJGL-RALIUCGRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51.00 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)